Diisopropylamine 99%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
149460010.EA 60.9 EUR
149460010. 149460025.
Diisopropylamine 99%
Diisopropylamine
Formule: C₆H₁₅N
MW: 101,19 g/mol
Kookpunt: 84 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –61 °C
Dichtheid: 0,716 g/cm³
Vlampunt: –17 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00008862
CAS-nummer: 108-18-9
EINECS: 203-558-5
UN: 1158
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03219
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3910 to 1.3930 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Titration with NaOH ≥97.5 %