N-Ethylethylenediamine 98%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
B23577.14EA 108 EUR
B23577.14 B23577.06
N-Ethylethylenediamine 98%
N-Ethylethylenediamine
Formule: C₄H₁₂N₂
MW: 88,15 g/mol
Kookpunt: 128…130 °C
Dichtheid: 0,837
Vlampunt: 34 °C (93 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00008166
CAS-nummer: 110-72-5
EINECS: 203-795-4
UN: 2733
ADR: 3,III