Diisopropylether
Leverancier: Roth Carl
Gevaar
ROTHT899.3EA 145 EUR
ROTHT899.3 ROTHT899.1 ROTHT899.2
Diisopropylether
Diisopropylether
Formule: (CH₃)₂CHOCH(CH₃)₂
MW: 102,18 g/mol
Kookpunt: 68,5 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –86 °C
Dichtheid: 0,726 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: –28 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00008880
CAS-nummer: 108-20-3
EINECS: 203-560-6
UN: 1159
ADR: 3,II
Merck Index: 13,05232
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/11/45/2301145.jpg