Diisopropylether
Leverancier: Roth Carl
|
Gevaar
|
ROTHT919.1EA
39.9
EUR
ROTHT919.1
ROTHT919.3
ROTHT919.2
Diisopropylether
Diisopropylether
Formule:
(CH₃)₂CHOCH(CH₃)₂ MW: 102,18 g/mol Kookpunt: 68,5 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –86 °C Dichtheid: 0,726 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: –28 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00008880 CAS-nummer: 108-20-3 EINECS: 203-560-6 UN: 1159 ADR: 3,II Merck Index: 13,05232 |
![]() |