2-Butoxyethanol ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
A17976.0DEA
212
EUR
A17976.0D
A17976.0F
A17976.AP
2-Butoxyethanol ≥99%
2-Butoxyethanol
Used in industry for degreasing and detergent applications.
Formule:
CH₃(CH₂)₃OCH₂CH₂OH MW: 118,18 g/mol Kookpunt: 171…173 °C Smeltpunt: –79 °C Dichtheid: 0,902 Vlampunt: 64 °C (147 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00002884 CAS-nummer: 111-76-2 EINECS: 203-905-0 UN: 2810 ADR: 6.1,III Merck Index: 13,01558 |