Blijf ingelogd
Verloopt binnen 
The session is expired
Uw sessie is verlopen. Voor uw veiligheid bent u uitgelogd.
Wilt u opnieuw inloggen?
1,2-Dimethoxyethaan, extra dry ≥99%, AcroSeal®
Leverancier: Acros Organics
Gevaar
ACRO610350010EA 230 EUR InStock
ACRO610350010 ACRO610351000
1,2-Dimethoxyethaan, extra dry ≥99%, AcroSeal®
1,2-Dimethoxyethaan
Formule: C₄H₁₀O₂
MW: 90,12 g/mol
Kookpunt: 85 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: -69 °C
Dichtheid: 1,113 g/cm³ (20 °C)
Brandingspunt: -6 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00008502
CAS-nummer: 110-71-4
EINECS: 203-794-9
UN: 2252
ADR: 3,II
Merck Index: 13,03251
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.002 %
Bestelling
Gerelateerde informatie
Details invoeren
Selecteer het artikel waarvoor u een certificaat zoekt
Geef de Lot nummer. Dit veld is verplicht, Enter 'x' als onbekend voor VWR Chemicals
Vul de certificaatdetails in
Geef het lotnummer in
Kies uit recente batch- en lotnummers:
Of
Review & Compare Alternatives
We hebben alternatieven gevonden die u tot kunnen besparen per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Omschrijving Artikelnummer Availability Unit Uw prijs Prijs Per Aantal