1,2-Dimethoxyethaan ≥99% stabilised
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
Stabilisatie:
Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
A12986.APEA
55.9
EUR
A12986.AP
A12986.0F
A12986.AE
1,2-Dimethoxyethaan ≥99% stabilised
1,2-Dimethoxyethaan
Formule:
C₄H₁₀O₂ MW: 90,12 g/mol Kookpunt: 84…86 °C Smeltpunt: –69 °C Dichtheid: 0,867 Vlampunt: –6 °C (21 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00008502 CAS-nummer: 110-71-4 EINECS: 203-794-9 UN: 2252 ADR: 3,II Merck Index: 13,03251 |