Bis(2-methoxyethyl)ether 99%, Extra Pure
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
ACRO125850025EA
248
EUR
ACRO125850025
ACRO125852500
ACRO125850010
ACRO125850100
Bis(2-methoxyethyl)ether 99%, Extra Pure
Bis(2-methoxyethyl)ether
Formule:
C₆H₁₄O₃ MW: 134,18 g/mol Kookpunt: 162 °C (760 mmHg) Smeltpunt: –64 °C Dichtheid: 0,937 g/cm³ Vlampunt: 51 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00008503 CAS-nummer: 111-96-6 EINECS: 203-924-4 UN: 3271 ADR: 3,III Merck Index: 13,03187 |
Specificaties testresultaten
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4070 to 1.4090 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.025 % |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.005 % |
Acidity (CH3COOH) | ≤0.015 % |
Peroxides | ≤0.005 % |