Bis(2-methoxyethyl)ether ≥99% stabilised
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
Stabilisatie: Stabilised with BHT (2,6-Di-Tert-Butyl-4-Methylphenol; Ionol)
A13397.APEA 51 EUR
A13397.AP
Bis(2-methoxyethyl)ether ≥99% stabilised
Bis(2-methoxyethyl)ether
Formule: C₆H₁₄O₃
MW: 134,18 g/mol
Kookpunt: 161…162 °C
Smeltpunt: –64 °C
Dichtheid: 0,944
Vlampunt: 51 °C (124 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00008503
CAS-nummer: 111-96-6
EINECS: 203-924-4
UN: 3271
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03187