Glutaric anhydride for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20604.9999EA 0 EUR
8.20604.9999 8.20604.0250
Glutaric anhydride for synthesis, Sigma-Aldrich®
Glutaric anhydride
Formule: C₅H₆O₃
MW: 114,1 g/mol
Kookpunt: 287 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 52…55 °C
Dichtheid: 1,411 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 174 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00006679
CAS-nummer: 108-55-4
EINECS: 203-593-6
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Solubility (20 °C) (decomposition)
Melting Point 53 - 57 °C
Molar Mass 114.1 g/mol
Bulk Density 990 kg/m3
Boiling Point 290.5 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.05 hPa (50 °C)
Flash Point 174 °C
Density 1.24 g/cm3 (60 °C)
Ignition Point 320 °C