Butyric anhydride ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
A12377.APEA 49.1 EUR
A12377.AP A12377.AE A12377.0F
Butyric anhydride ≥98%
Butyric anhydride
Formule: C₈H₁₄O₃
MW: 158,2 g/mol
Kookpunt: 198…199 °C
Smeltpunt: –75 °C
Dichtheid: 0,968
Vlampunt: 88 °C (190 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00009389
CAS-nummer: 106-31-0
EINECS: 203-383-4
UN: 2739
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01594