Dithiothreitol (DTT, Cleland's reagent), wit, solid
Leverancier: Biotium
Waarschuwing
91050.EA 62.6 EUR
91050.
Dithiothreitol (DTT, Cleland's reagent), wit, solid
Dithiothreitol (DTT, Cleland's reagent)
Formule: C₄H₁₀O₂S₂
MW: 154,25 g/mol
Kookpunt: ∼125 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 42…44 °C
Vlampunt: >110 °C
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00004877
CAS-nummer: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/19/2299819.jpg