Ethanesulphonic acid 95%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
ACRO366040250EA
73.7
EUR
ACRO366040250
ACRO366041000
ACRO366040050
Ethanesulphonic acid 95%
Ethanesulphonic acid
Formule:
C₂H₆O₃S MW: 110,13 g/mol Kookpunt: 136…140 °C (3hPa) Smeltpunt: –17 °C Dichtheid: 1,343 g/cm³ Vlampunt: >110 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00007529 CAS-nummer: 594-45-6 EINECS: 209-843-0 UN: 2586 ADR: 8,III |
Specificaties testresultaten
Appearance | Clear yellow to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4325 to 1.4355 (20°C, 589 nm) |
Titration with NaOH | ≥94 % |