1-Butanesulphonic acid sodium salt ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
A12654.22EA
564
EUR
A12654.22
A12654.14
A12654.06
1-Butanesulphonic acid sodium salt ≥99%
1-Butanesulphonic acid sodium salt
Formule:
C₄H₉NaO₃S MW: 160,17 g/mol Smeltpunt: >300 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00007540 CAS-nummer: 2386-54-1 EINECS: 219-201-1 |