Sodium-1-decanesulphonate
Leverancier: Molekula
MOLEM15618664EA 0 EUR
MOLEM15618664
Sodium-1-decanesulphonate
Sodium-1-decanesulphonate
Formule: C₁₀H₂₁NaO₃S
MW: 244,33 g/mol
Smeltpunt: > 300 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00007526
CAS-nummer: 13419-61-9
EINECS: 236-525-9