1-Dodecansulphonic acid sodium salt
Leverancier: Molekula
MOLEM59703810EA 0 EUR
MOLEM59703810
1-Dodecansulphonic acid sodium salt
1-Dodecansulphonic acid sodium salt
Formule: C₁₂H₂₅NaO₃S
MW: 272,38 g/mol
Smeltpunt: 300 °C
Dichtheid: 1,218 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00007527
CAS-nummer: 2386-53-0
EINECS: 219-200-6