1-Heptanesulphonic acid sodium salt, (max. 2% H₂O) 99% (dry weight)
Leverancier: Thermo Scientific
A10917.06EA
52.7
EUR
A10917.06
A10917.14
A10917.22
1-Heptanesulphonic acid sodium salt, (max. 2% H₂O) 99% (dry weight)
1-Heptanesulphonic acid sodium salt
Formule:
H₃C(CH₂)₅CH₂SO₃Na MW: 202,25 g/mol Smeltpunt: >300 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00007543 CAS-nummer: 22767-50-6 EINECS: 245-210-5 |