1-Chloro-3,3-dimethylbutanone 95%

Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar

A16576.22EA 126 EUR
A16576.22 A16576.14 A16576.36
1-Chloro-3,3-dimethylbutanone 95%
1-Chloro-3,3-dimethylbutanone
Formule: C₆H₁₁ClO
MW: 134,61 g/mol
Kookpunt: 170…173 °C
Smeltpunt: –13 °C
Dichtheid: 1,025
Vlampunt: 67 °C (153 °F)
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00035688
CAS-nummer: 13547-70-1
EINECS: 236-920-6
UN: 3382
ADR: 6.1,I

Bestel nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR