1-Chloro-3,3-dimethylbutanone
Leverancier: Molekula
MOLE32045726-25GEA
0
EUR
MOLE32045726-25G
1-Chloro-3,3-dimethylbutanone
1-Chloro-3,3-dimethylbutanone
Formule:
C₆H₁₁ClO MW: 134,61 g/mol Kookpunt: 170…173 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –12,6 °C Dichtheid: 1,1273 g/cm³ (20 °C) Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD00035688 CAS-nummer: 13547-70-1 EINECS: 236-920-6 UN: 3382 ADR: 6.1,I |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...