2,2-Dimethylbutyric acid ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
A17072.30EA 135 EUR
A17072.30 A17072.09 A17072.18
2,2-Dimethylbutyric acid ≥97%
2,2-Dimethylbutyric acid
Formule: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Kookpunt: 186 °C
Smeltpunt: –14 °C
Dichtheid: 0,926
Vlampunt: 90 °C (194 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00004200
CAS-nummer: 595-37-9
EINECS: 209-865-0
UN: 3265
ADR: 8,III