2-Ethylcapronzuur 99%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
ACRO118520100EA
183
EUR
ACRO118520100
ACRO118520011
ACRO118525000
ACRO118520025
2-Ethylcapronzuur 99%
2-Ethylcapronzuur
Formule:
C₈H₁₆O₂ MW: 144,21 g/mol Kookpunt: 228 °C (760 mmHg) Smeltpunt: –59 °C Dichtheid: 0,906 g/cm³ Vlampunt: 114 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00002675 CAS-nummer: 149-57-5 EINECS: 205-743-6 UN: 3265 ADR: 8,III |
Specificaties testresultaten
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4240 to 1.4260 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤15 APHA |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.005 % |