2-Ethylcapronzuur
Leverancier: EHRENSTORFER GMBH
Waarschuwing
EHERC13340100EA 44.8 EUR
EHERC13340100
2-Ethylcapronzuur
2-Ethylcapronzuur
Formule: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Kookpunt: 228 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –82,8 °C
Dichtheid: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 114 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00002675
CAS-nummer: 149-57-5
EINECS: 205-743-6