2-Ethylcapronzuur for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
|
Waarschuwing
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00758.0100EA
30.3
EUR
8.00758.9999
8.00758.0100
8.00758.1000
2-Ethylcapronzuur for synthesis, Sigma-Aldrich®
2-Ethylcapronzuur
Formule:
C₈H₁₆O₂ MW: 144,21 g/mol Kookpunt: 228 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –82,8 °C Dichtheid: 0,91 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 114 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00002675 CAS-nummer: 149-57-5 EINECS: 205-743-6 |
Specificaties testresultaten
Solubility | 1.4 g/l (20 °C) |
Melting Point | -59 °C |
Molar Mass | 144.21 g/mol |
Boiling Point | 226 - 229 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.04 hPa (20 °C) |
Flash Point | 114 °C |
Refractive Index | 1.4241 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 0.9 - 6.7 %(V) |
Density | 0.91 g/cm3 (20 °C) |
pH | 3 (1.4 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 310 °C |