Isoboterzuur ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
L04038.0FEA 101 EUR
L04038.0F L04038.AE L04038.AP
Isoboterzuur ≥99%
Isoboterzuur
Formule: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Kookpunt: 153…154 °C
Smeltpunt: –47 °C
Dichtheid: 0,948
Vlampunt: 59 °C (138 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00002658
CAS-nummer: 79-31-2
EINECS: 201-195-7
UN: 2529
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05172