Isoboterzuur
Leverancier: EHRENSTORFER GMBH
Waarschuwing
EHERC14395500EA 61.4 EUR
EHERC14395500
Isoboterzuur
Isoboterzuur
Formule: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
Kookpunt: 155 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –45 °C
Dichtheid: 0,949 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 57 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00002658
CAS-nummer: 79-31-2
EINECS: 201-195-7
UN: 2529
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05172