Isoboterzuur ≥99.0%
Leverancier: TCI EUROPE
|
Gevaar
|
TCIAI0103-500MLEA
27.5
EUR
TCIAI0103-500ML
TCIAI0103-25ML
Isoboterzuur ≥99.0%
Isoboterzuur
Formule:
C₄H₈O₂ MW: 88,11 g/mol Kookpunt: 155°C Smeltpunt: -47°C Vlampunt: 56°C |
MDL-nummer:
MFCD00002658 CAS-nummer: 79-31-2 EINECS: 201-195-7 UN: 2529 ADR: 3,III Merck Index: 13,05172 |
Specificaties testresultaten
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |