3,3-Dimethylbutyric acid 98%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
ACRO107770500EA 51.6 EUR
ACRO107770500 ACRO107772500 ACRO107770100
3,3-Dimethylbutyric acid 98%
3,3-Dimethylbutyric acid
Formule: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Kookpunt: 185…190 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 8…6 °C
Dichtheid: 0,91 g/cm³
Vlampunt: 88 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00002715
CAS-nummer: 1070-83-3
EINECS: 213-982-2
UN: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01537
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4090 to 1.4110 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥97.5 %