3,3-Dimethylbutyric acid ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
B21660.14EA 30.9 EUR
B21660.14 B21660.22
3,3-Dimethylbutyric acid ≥98%
3,3-Dimethylbutyric acid
Formule: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Kookpunt: 185…190 °C
Smeltpunt: 6 °C
Dichtheid: 0,912
Vlampunt: 88° (190 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00002715
CAS-nummer: 1070-83-3
EINECS: 213-982-2
UN: 3265
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01537