Isovaleric acid ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
A18642.AKEA 32.7 EUR
A18642.AK
Isovaleric acid ≥98%
Isovaleric acid
Formule: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Kookpunt: 175…177 °C
Smeltpunt: –33 °C
Dichtheid: 0,937
Vlampunt: 70 °C (158 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00002726
CAS-nummer: 503-74-2
EINECS: 207-975-3
UN: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 12,05251