5-Methylcapronzuur ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
A19012.09EA 59.9 EUR
A19012.09 A19012.18
5-Methylcapronzuur ≥98%
5-Methylcapronzuur
Formule: C₇H₁₄O₂
MW: 130,19 g/mol
Kookpunt: 216 °C
Dichtheid: 0,91
Vlampunt: 102 °C (216 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00036494
CAS-nummer: 628-46-6
UN: 3265
ADR: 8,III