tert-Butyl isothiocyanate ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
L02668.06EA
62.4
EUR
L02668.06
L02668.14
tert-Butyl isothiocyanate ≥97%
tert-Butyl isothiocyanate
Formule:
C₅H₉NS MW: 115,2 g/mol Kookpunt: 141…145 °C Smeltpunt: 10…12 °C Dichtheid: 0,908 Vlampunt: 38 °C (100 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00004816 CAS-nummer: 590-42-1 EINECS: 209-682-6 UN: 2929 ADR: 6.1,II |