2-Ethylhexylamine 99%
Leverancier: Thermo Scientific
Gevaar
ACRO271660025EA 171 EUR
ACRO271660025 ACRO271662500 ACRO271660010 ACRO271661000
2-Ethylhexylamine 99%
2-Ethylhexylamine
Formule: C₈H₁₉N
MW: 129,25 g/mol
Kookpunt: 169 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: –76 °C
Dichtheid: 0,78 g/cm³
Vlampunt: 50 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00008148
CAS-nummer: 104-75-6
EINECS: 203-233-8
UN: 2276
ADR: 3,III
Bestel nu
Specificaties testresultaten
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4320 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA