2-Amino-2-methylpropanol 99%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
ACRO104060010EA
75
EUR
ACRO104060010
ACRO104065000
ACRO104060050
2-Amino-2-methylpropanol 99%
2-Amino-2-methylpropanol
Formule:
(CH₃)₂C(NH₂)CH₂OH MW: 89,14 g/mol Kookpunt: 165 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 31…32 °C Dichtheid: 0,93 g/cm³ Vlampunt: 67 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00008051 CAS-nummer: 124-68-5 EINECS: 204-709-8 Merck Index: 13,00448 |
Specificaties testresultaten
Appearance | Colorless Low melting solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤0.8 % |
Titration with HClO4 | ≥98.5 % |
UV | 10 cm cell vs water |
UV | at 420 nm A: ≤0.005 |
Color scale | ≤10 APHA |
Suitability | (in liquid scint. counting) Passes test |