2-Ethylbutanol ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
B21026.0FEA 1570 EUR
B21026.0F ABCRAB126362.0100 B21026.AP B21026.AE
2-Ethylbutanol ≥99%
2-Ethylbutanol
Formule: C₆H₁₄O
MW: 102,18 g/mol
Kookpunt: 146…148 °C
Smeltpunt: –52 °C
Dichtheid: 0,831
Vlampunt: 58 °C (136 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00004744
CAS-nummer: 97-95-0
EINECS: 202-621-4
UN: 1987
ADR: 3,III