2-Ethylbutanol
Leverancier: EHRENSTORFER GMBH
Waarschuwing
EHERC13321000EA 57.7 EUR
EHERC13321000
2-Ethylbutanol
2-Ethylbutanol
Formule: C₆H₁₄O
MW: 102,18 g/mol
Kookpunt: 146 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: < –15 °C
Dichtheid: 0,8233 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00004744
CAS-nummer: 97-95-0
EINECS: 202-621-4
UN: 1987
ADR: 3,III