2-Methyl-1-propaanol 99+% ACS
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
36643.K2EA
84.3
EUR
36643.K2
36643.M1
36643.AP
2-Methyl-1-propaanol 99+% ACS
2-Methyl-1-propaanol
Formule:
(CH₃)₂CHCH₂OH MW: 74,12 g/mol Kookpunt: 107…108 °C Smeltpunt: –108 °C Dichtheid: 0,802 Vlampunt: 28 °C (82 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00004740 CAS-nummer: 78-83-1 EINECS: 201-148-0 UN: 1212 ADR: 3,III Merck Index: 13,05148 |