tert-Butylalcohol, watervrij ≥99.5%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Gevaar
|
41470.AKEA
56.3
EUR
41470.AK
41470.K7
41470.K2
tert-Butylalcohol, watervrij ≥99.5%
tert-Butylalcohol
Solvent in Sol-Gel precursor applications
Formule:
(CH₃)₃COH MW: 74,12 g/mol Kookpunt: 83 °C Smeltpunt: 25 °C Dichtheid: 0,786 Vlampunt: 11 °C (52 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00004464 CAS-nummer: 75-65-0 EINECS: 200-889-7 UN: 1120 ADR: 3,II Merck Index: 12,01577 |