tert-Butylalcohol ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytical reagent
Leverancier: VWR Chemicals
|
Gevaar
|
20814.292EA
47.5
EUR
20814.292
20814.460
tert-Butylalcohol ≥99.5%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur. analytical reagent
tert-Butylalcohol
Formule:
(CH₃)₃COH MW: 74,12 g/mol Kookpunt: 82,2 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 25,3 °C Dichtheid: 0,7887 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 11 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00004464 CAS-nummer: 75-65-0 EINECS: 200-889-7 UN: 1120 ADR: 3,II REACH: 01-2119444321-51 Merck Index: 12,01577 |
Specificaties testresultaten
Assay | Min. 99.5 % |
Acidity | Max. 0.0002 meq/g |
Boiling point | 81.5 - 83.0 °C |
Colouration | Max. 10 APHA |
Density (26/4) | 0.770 - 0.780 |
Solidification point | 24 - 26 °C |
Non-volatile residue | Max. 20 ppm |
Water | Max. 0.1 % |
Conforms to Reag. Ph.Eur. | Passes test |