Isoamyl alcohol ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
L13660.APEA
50.4
EUR
L13660.AP
L13660.AE
L13660.0F
Isoamyl alcohol ≥99%
Isoamyl alcohol
Formule:
(CH₃)₂CHCH₂CH₂OH MW: 88,15 g/mol Kookpunt: 130…132 °C Smeltpunt: –117 °C Dichtheid: 0,809 Vlampunt: 45 °C (113 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00002934 CAS-nummer: 123-51-3 EINECS: 204-633-5 UN: 1105 ADR: 3,III Merck Index: 13,05214 |