Isoamyl alcohol, Supelco®
Leverancier: Merck
Gevaar
M-Clarity™ quality level = MQ100
59092-1MLEA 49.7 EUR
59092-1ML 59092-5ML
Isoamyl alcohol, Supelco®
Isoamyl alcohol
Formule: (CH₃)₂CHCH₂CH₂OH
MW: 88,15 g/mol
Kookpunt: 130 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: –117 °C
Dichtheid: 0,812 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: 42 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00002934
CAS-nummer: 123-51-3
EINECS: 204-633-5
UN: 1105
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05214
https://be.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/63/63/26836363.jpg