(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
A18922.06EA
180
EUR
A18922.06
A18922.03
(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid ≥97%
(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formule:
(C₆H₃(CF₃)₂)CH₂COOH MW: 272,15 g/mol Kookpunt: 276 °C (1013 hPa) Smeltpunt: 121…123 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00009908 CAS-nummer: 85068-33-3 EINECS: 285-295-6 |