1-Naphthylacetic acid, Supelco®

Leverancier: Merck
Waarschuwing


M-Clarity™ quality level = MQ100

35745-1GEA 44.7 EUR
35745-1G
1-Naphthylacetic acid, Supelco®
1-Naphthylacetic acid
Formule: C₁₂H₁₀O₂
MW: 186,21 g/mol
Kookpunt: 352 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 129…131 °C
Dichtheid: ∼1,263 g/cm³ (20 °C)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00004046
CAS-nummer: 86-87-3
EINECS: 201-705-8
Merck Index: 12,06458

Bestel nu

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Meer About VWR