3-Cyclohexylpropionic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
B23613.30EA
388
EUR
ABCRAB132984.0050
B23613.30
B23613.18
3-Cyclohexylpropionic acid ≥98%
3-Cyclohexylpropionic acid
Formule:
C₉H₁₆O₂ MW: 156,22 g/mol Kookpunt: 276 °C Smeltpunt: 14…17 °C Dichtheid: 0,99 Vlampunt: 130 °C (266 °F) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00001527 CAS-nummer: 701-97-3 EINECS: 211-861-9 |