Ethyl indol-3-ylacetate
EHERC14291000EA
89.3
EUR
EHERC14291000
Ethyl indol-3-ylacetate
Ethyl indol-3-ylacetate
Formule:
C₁₂H₁₃NO₂ MW: 203,24 g/mol Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00005635 CAS-nummer: 778-82-5 EINECS: 212-296-0 |