Methyl indol-3-ylacetate, Supelco®
M-Clarity™ quality level = MQ100
I9770-1GEA 74.5 EUR
I9770-1G
Methyl indol-3-ylacetate, Supelco®
Methyl indol-3-ylacetate
Formule: C₁₁H₁₁NO₂
MW: 189,21 g/mol
Opslagtemperatuur: Koelkast
MDL-nummer: MFCD00022749
CAS-nummer: 1912-33-0
EINECS: 217-622-5