(Indol-3-yl)acetic acid
Leverancier: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14290000EA
127
EUR
EHERC14290000
(Indol-3-yl)acetic acid
(Indol-3-yl)acetic acid
Formule:
C₁₀H₉NO₂ MW: 175,19 g/mol Kookpunt: 120…125 °C (0,05 mmHg) Smeltpunt: 167…170 °C Opslagtemperatuur: Koelkast |
MDL-nummer:
MFCD00005636 CAS-nummer: 87-51-4 EINECS: 201-748-2 Merck Index: 13,04986 |