(2-Chlorophenyl)acetic acid 98.5+%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
ACRO184030250EA
64.1
EUR
ACRO184030250
ACRO184030050
ACRO184031000
(2-Chlorophenyl)acetic acid 98.5+%
(2-Chlorophenyl)acetic acid
Formule:
(C₆H₄Cl)CH₂COOH MW: 170,6 g/mol Smeltpunt: 94…97 °C Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00004317 CAS-nummer: 2444-36-2 EINECS: 219-482-0 |
Specificaties testresultaten
Appearance | White to light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 94 to 97 °C |
HPLC | ≥98.50 % |
Titration with TBAH | ≥98.50 % |