(2-Chlorophenyl)acetic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
A15834.09EA 38.6 EUR
A15834.09 A15834.18 A15834.30
(2-Chlorophenyl)acetic acid ≥98%
(2-Chlorophenyl)acetic acid
Formule: (C₆H₄Cl)CH₂COOH
MW: 170,6 g/mol
Kookpunt: 145 °C (5 mmHg)
Smeltpunt: 94…97 °C
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00004317
CAS-nummer: 2444-36-2
EINECS: 219-482-0