Ethyl phenylacetate ≥99%
Leverancier: Thermo Scientific
Waarschuwing
A19356.0EEA 189 EUR
A19356.0E A19356.22 A19356.36
Ethyl phenylacetate ≥99%
Ethyl phenylacetate
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Kookpunt: 223…225 °C
Smeltpunt: –29 °C
Dichtheid: 1,030
Vlampunt: 77 °C (170 °F)
Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur
MDL-nummer: MFCD00009178
CAS-nummer: 101-97-3
EINECS: 202-993-8
Merck Index: 13,03872