(4-Aminophenyl)acetic acid 98%
Leverancier: Thermo Scientific
|
Waarschuwing
|
A14675.09EA
39.4
EUR
A14675.09
A14675.18
A14675.30
(4-Aminophenyl)acetic acid 98%
(4-Aminophenyl)acetic acid
Formule:
(C₆H₄(NH₂))CH₂COOH MW: 151,16 g/mol Kookpunt: 322 °C (1013 hPa) Smeltpunt: ∼ 201 °C (ontbinding) Opslagtemperatuur: Kamertemperatuur |
MDL-nummer:
MFCD00007916 CAS-nummer: 1197-55-3 EINECS: 214-828-7 Merck Index: 13,00462 |